Principaux documents
729043
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,4-dinitrobenzene-d3
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
BrC6D3(NO2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Pf
71-73 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1Br)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3BrN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H/i1D,2D,3D
Clé InChI
PBOPJYORIDJAFE-CBYSEHNBSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable