Key Documents
715352
Sigma-Aldrich
Phenyl vinyl-1,2-13C2 sulfide
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
(Phenylthio)ethylene-13C2
About This Item
Formule linéaire :
C6H5S13CH=13CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
liquid
Point d'ébullition
94-95 °C/25 mmHg
Densité
1.057 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[13CH2]=[13CH]Sc1ccccc1
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Informations légales
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup