Principaux documents
705691
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-13C,d3-estrone
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
3,4-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one 4-methyl-13C,d3 ether, 3-Hydroxy-4-methoxy-13C,d3-1,3,5(10)-estratrien-17-one, 4-Hydroxyestrone 4-methyl-13C,d3 ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC18D3H21O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Pureté isotopique
 13C
 D
≥98 atom %
Essai
≥98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H][13C]([2H])([2H])Oc1c(O)ccc2C3CC[C@@]4(C)C(CCC4=O)C3CCc12
InChI
1S/C19H24O3/c1-19-10-9-12-11-5-7-16(20)18(22-2)14(11)4-3-13(12)15(19)6-8-17(19)21/h5,7,12-13,15,20H,3-4,6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15+,19+/m1/s1/i2+1D3
Clé InChI
PUEXVLNGOBYUEW-VWXYHFCISA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable