Principaux documents
704202
Sigma-Aldrich
Nickel oxide - Yttria-stabilized zirconia
for coatings, NiO/YSZ
About This Item
Formule linéaire :
66 wt. % NiO · 34 wt. % (Y2O3ZrO2)
Code UNSPSC :
26111700
Forme
powder
Composition
NiO, 66 wt. %
(Y2O3-ZrO2), 34 wt. %
Superficie
4-8 m2/g , BET
Application(s)
battery manufacturing
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges