Principaux documents
702544
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyethyl-1,1,2,2,-d4-urea
98 atom % D, 97% (CP)
Synonyme(s) :
1-Ethanol-1,1,2,2,-d4-urea
About This Item
Formule linéaire :
HOCD2CD2NHC(O)NH2
Poids moléculaire :
108.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
powder
Pf
164-169  °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])NC(N)=O
InChI
1S/C3H8N2O2/c4-3(7)5-1-2-6/h6H,1-2H2,(H3,4,5,7)/i1D2,2D2
Clé InChI
CLAHOZSYMRNIPY-LNLMKGTHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable