Principaux documents
697494
Sigma-Aldrich
4-Formylphenylboronic acid MIDA ester
96%
Synonyme(s) :
4-Formylphenylboronic acid methyliminoacetic acid anhydride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H12BNO5
Poids moléculaire :
261.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
powder
Pf
242-248 °C
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(C=O)cc2
InChI
1S/C12H12BNO5/c1-14-6-11(16)18-13(19-12(17)7-14)10-4-2-9(8-15)3-5-10/h2-5,8H,6-7H2,1H3
Clé InChI
ATAFRFKGTAHILE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
An article regarding MIDA-protected Boronate Esters.