692921
Bis[di-(tert-butyl)(4-trifluoromethylphenyl)phosphine]palladium(II) chloride
About This Item
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
230 °C (D)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
Cl[Pd]Cl.CC(C)(C)P(c1ccc(cc1)C(F)(F)F)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(c2ccc(cc2)C(F)(F)F)C(C)(C)C
InChI
1S/2C15H22F3P.2ClH.Pd/c2*1-13(2,3)19(14(4,5)6)12-9-7-11(8-10-12)15(16,17)18;;;/h2*7-10H,1-6H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
ATVRGWRBZLLSJD-UHFFFAOYSA-L
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable