686514
2,2,2-Trichloro-N,N-dimethyl-13C2-acetamide
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Synonyme(s) :
2,2,2-Trichloro-N,N-dimethyl-13C2-acetamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥97% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C(Cl)(Cl)Cl)N([13CH3])[13CH3]