Principaux documents
682861
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxybenzoylchloride
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H11ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder
Pf
97-105 °C
Groupe fonctionnel
acyl chloride
phenyl
Chaîne SMILES 
ClC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H11ClO2/c15-14(16)12-6-8-13(9-7-12)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
Clé InChI
ICEKEZSKMGHZNT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges