Principaux documents
673021
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid-d7
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
DO2CCD2CD(ND2)CO2D
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
Pf
>300 °C (dec.)
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[C@]([2H])(N([2H])[2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D/hD4
Clé InChI
CKLJMWTZIZZHCS-IAAZBAKNSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable