Principaux documents
665428
Sigma-Aldrich
Oxalyl-13C2 chloride
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Ethanedioyl-1,2-13C2 dichloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C2Cl2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
pb
62-65 °C
Densité
1.523 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[13C](=O)[13C](Cl)=O
InChI
1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6/i1+1,2+1
Clé InChI
CTSLXHKWHWQRSH-ZDOIIHCHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable