Principaux documents
662976
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluoropyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H3ClFN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.498
Densité
1.311 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H3ClFN/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H
Clé InChI
ZULRQGBHWBQPFE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
126.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52.2 °C - closed cup