662461
Lumidot™ CdSe
640, core-type quantum dots, 5 mg/mL in toluene
Synonyme(s) :
Organically stabilized cadmium selenide quantum dots in toluene
Forme
dispersion
Concentration
5 mg/mL in toluene
Taille des particules
6.2-7.7 nm
λmax
615-625 nm
Fluorescence
λem 635-645 nm
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/Cd.Se
Clé InChI
AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F
Point d'éclair (°C)
4 °C