Principaux documents
658960
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H11BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
214-218 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc2nc(cn2c1)-c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C14H11BrN2/c1-10-2-7-14-16-13(9-17(14)8-10)11-3-5-12(15)6-4-11/h2-9H,1H3
Clé InChI
OUTIKDPVXLJCLK-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... APP(351)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves