Key Documents
656976
Sigma-Aldrich
L-2-Aminoadipic Acid-1-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
(S)-2-Aminohexanedioic acid-1-13C, L-Homoglutamic acid-1-13C
About This Item
Formule linéaire :
HO2C(CH2)3CH(NH2)13CO2H
Poids moléculaire :
162.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Poids mol.
162.15 by atom % calculation
Pf
203-205 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
N[C@@H](CCCC(O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1/i6+1
Clé InChI
OYIFNHCXNCRBQI-JGTYJTGKSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable