Key Documents
648604
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyguanosine-13C10,15N5 5′-monophosphate disodium salt
≥98 atom %, ≥95% (CP)
Synonyme(s) :
dGMP-13C10,15N5
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C10H1215N5Na2O7P
Poids moléculaire :
406.08
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥98 atom %
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+15
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=[13C]1[13C]([15N]=[13CH][15N]2[13C@@]3([H])[13C]([H])([H])[13C@]([H])(O)[13C@]([13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O3)=[13C]2[15N]=[13C]([15NH2])[15NH]1
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves