Principaux documents
647373
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromobenzo[b]thiophene
97%
Synonyme(s) :
2,3-Dibromothianaphthene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H4Br2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
solid
Essai:
97%
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
58-62 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1sc2ccccc2c1Br
InChI
1S/C8H4Br2S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)11-8(7)10/h1-4H
Clé InChI
TWZSIAFEFBKCNN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges