Principaux documents
637122
Sigma-Aldrich
Valeric acid-3,4,5-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Pentanoic acid-3,4,5-13C3
About This Item
Formule linéaire :
13CH3(13CH2)2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
98% (CP)
Point d'ébullition
185 °C (lit.)
Pf
-20--18 °C (lit.)
Densité
0.966 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH2][13CH2]CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
NQPDZGIKBAWPEJ-VMIGTVKRSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
192.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88.9 °C - closed cup