Key Documents
631884
Sigma-Aldrich
Barium zirconate
nanopowder, <50 nm particle size, 98.5% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
BaZrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.55
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98.5% trace metals basis
Forme
nanopowder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: zirconium
Taille des particules
<50 nm
Densité
5.52 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ba++].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/Ba.3O.Zr/q+2;;2*-1;
Clé InChI
DQBAOWPVHRWLJC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Preparation of nanosized barium zirconate powder by thermal decomposition of urea in an aqueous solution containing barium and zirconium, and by calcination of the precipitate.
Boschini F,et al.
J. Eur. Ceram. Soc., 23(16), 3035-3042 (2003)
Synthesis and sintering of large batches of barium zirconate nanopowders.
Sin A, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 85(8), 1928-1932 (2002)