615641
Cyclopentane-d10
99 atom % D
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
50 °C (lit.)
Pf
-94 °C (lit.)
Densité
0.858 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
Clé InChI
RGSFGYAAUTVSQA-YXALHFAPSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup