614769
1-Bromopropane-3,3,3-d3
99 atom % D
Synonyme(s) :
Propyl bromide-3,3,3-d3
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
pb
71 °C (lit.)
Pf
-110 °C (lit.)
Densité
1.387 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])CCBr
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3
Clé InChI
CYNYIHKIEHGYOZ-FIBGUPNXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
71.6 °F
Point d'éclair (°C)
22 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)