Key Documents
612383
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate-1-d1
98 atom % D
Synonyme(s) :
Dodecyl sulfate-1-d1 sodium salt, SDS-1-d1
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)10CDHOSO3Na
Poids moléculaire :
289.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Pf
204-207 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[Na+].[2H]C(CCCCCCCCCCC)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1/i12D;
Clé InChI
DBMJMQXJHONAFJ-MLIRVPSASA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable