609579
4-Chloroaniline-15N
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
4-Chlorobenzenamine-15N
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Forme
solid
pb
232 °C (lit.)
Pf
67-70 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[15NH2]c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2/i8+1
Clé InChI
QSNSCYSYFYORTR-VJJZLTLGSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
248.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
120.0 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)