604917
L-Valine-2-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +27.5°, c = 8 in 6 M HCl
Pf
295-300 °C (subl.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
CC(C)[13C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i4+1
Clé InChI
KZSNJWFQEVHDMF-IXBOUXNVSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable