601438
Lithium-6Li iodide
95 atom % 6Li, 99% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
95 atom % 6Li
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Pf
446 °C (lit.)
Changement de masse
M-1
Chaîne SMILES
[6Li+].[I-]
InChI
1S/HI.Li/h1H;/q;+1/p-1/i;1-1
Clé InChI
HSZCZNFXUDYRKD-HCMAANCNSA-M
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable