Principaux documents
587990
Sigma-Aldrich
2,6-Diethylaniline-15N
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
2,6-diethyl-Benzenamine-15N
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2C6H315NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Point d'ébullition
243 °C (lit.)
Densité
0.912 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCc1cccc(CC)c1[15NH2]
InChI
1S/C10H15N/c1-3-8-6-5-7-9(4-2)10(8)11/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3/i11+1
Clé InChI
FOYHNROGBXVLLX-KHWBWMQUSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - closed cup