Principaux documents
579696
Sigma-Aldrich
3-Cyanocoumarin
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H5NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
184-188 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
nitrile
Chaîne SMILES 
O=C1Oc2ccccc2C=C1C#N
InChI
1S/C10H5NO2/c11-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)13-10(8)12/h1-5H
Clé InChI
QKJALQPLNMEDAV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable