572365
Cerium(IV) oxide-samarium doped
nanopowder, contains 15 mol % samarium as dopant
Synonyme(s) :
SDC, Samarium-doped ceria
About This Item
Produits recommandés
Forme
nanopowder
Contient
15 mol % samarium as dopant
Composition
Ce0.85Sm0.15O2
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cerium
Taille des particules
<100 nm
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
[Sm].O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.2O.Sm
Clé InChI
AQGZISMLQKBRRO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells