549363
Carbonylimidazole, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 0.7-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonyme(s) :
4-Benzyloxybenzyl imidazole-1-carboxylate polymer-bound, Activated carbonate polymer-bound, Imidazole carbonate, polymer-bound, Imidazole carbonate, polymer-bound to Wang resin, Imidazole carboxylate-Wang resin, Wang imidazolide carbamate resin
About This Item
Produits recommandés
Réticulation
1 % cross-linked
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: amine reactive
Ampleur du marquage
0.7-1.5 mmol/g loading
Taille des particules
100-200 mesh
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable