Principaux documents
546488
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(chloromethyl)-1,4-bis(3′,7′-dimethyloctyloxy)benzene
98%
About This Item
Formule linéaire :
(ClCH2)2C6H2(O(CH2)2CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
487.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
60-63 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)CCCC(C)CCOc1cc(CCl)c(OCCC(C)CCCC(C)C)cc1CCl
Application
Conducting polymer precursor for synthesis of substituted PPV.