544809
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
95%
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Pf
154-158 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(O)c(F)c1
InChI
1S/C7H5FO3/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H,(H,10,11)
Clé InChI
IUSDEKNMCOUBEE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable