Principaux documents
535982
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluorobenzoic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(F)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
152-157 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
fluoro
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
WGAVMKXCDMQVNF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable