Principaux documents
531251
Sigma-Aldrich
Solvent Blue 43
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pf
222 °C (dec.) (lit.)
λmax
583 nm
Application
Alcohol soluble dye for special inks
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable