Principaux documents
530255
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-phenylbutyric acid
96%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C(NH2)(CO2H)C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
276-280 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CCC(N)(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-2-10(11,9(12)13)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2,11H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
UBXUDSPYIGPGGP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable