Principaux documents
528137
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethyltetralin
Synonyme(s) :
1,2,3,4-Tetrahydro-1,5-dimethylnaphthalene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Indice de réfraction
n20/D 1.539 (lit.)
Niveau de qualité
pb
245-249 °C (lit.)
Densité
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1CCCc2c(C)cccc12
InChI
1S/C12H16/c1-9-5-3-8-12-10(2)6-4-7-11(9)12/h3,5,8,10H,4,6-7H2,1-2H3
Clé InChI
BMADLDGHUBLVMQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1,5-Dimethyltetralin can be prepared from 5-(o-tolyl)-pent-1-ene and 5-(o-tolyl)-pent-2-ene.
Application
1,5-Dimethyltetralin (1,5-DMT) may be employed as a precursor for the preparation of 2,6-naphthalenedicarboxylic acid.
Reactant acting as a hydrogen donor for the conversion of 1-tetralone over HY zeolite
Informations légales
Product of BP Amoco
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Cycloisomerization of 5-(o-tolyl)-pentene over modified zeolite BEA.
Choo DH, et al.
J. Catal., 207(2), 183-193 (2002)