Principaux documents
513989
Sigma-Aldrich
1-Azido-1-deoxy-β-D-galactopyranoside
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H11N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +23°, c = 1% in DMSO
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pf
150 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-6-5(13)4(12)3(11)2(1-10)14-6/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
KSRDTSABQYNYMP-FPRJBGLDSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable