491381
2-Chloro-4-fluorotoluene-α-13C
99 atom % 13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Indice de réfraction
n20/D 1.499 (lit.)
pb
154-156 °C (lit.)
Densité
1.205 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[13CH3]c1ccc(F)cc1Cl
InChI
1S/C7H6ClF/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,1H3/i1+1
Clé InChI
CSARJIQZOSVYHA-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
122.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
50 °C - closed cup