Principaux documents
487732
Sigma-Aldrich
4-Nitroaniline-15N2
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
4-(Nitro-15N)benzenamine-15N
About This Item
Formule linéaire :
O215NC6H415NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Forme
solid
Pf
146-149 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[15NH2]c1ccc(cc1)[15N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2/i7+1,8+1
Clé InChI
TYMLOMAKGOJONV-BFGUONQLSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable