485284
Acetyl -2-13C bromide
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
13CH3COBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
pb
75-77 °C (lit.)
Pf
−96 °C (lit.)
Densité
1.677 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[13CH3]C(Br)=O
InChI
1S/C2H3BrO/c1-2(3)4/h1H3/i1+1
Clé InChI
FXXACINHVKSMDR-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110.00 °C - closed cup