482978
Fullerene-C78
98%
Synonyme(s) :
Carbon (C78 )
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C78
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
936.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
Forme
solid
Pf
>350 °C (lit.)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable