463086
Boron trifluoride
electronic grade, ≥99.99%
Synonyme(s) :
Boron fluoride, Boron trifluoride, Trifluoroborane, Trifluoroboron
About This Item
Produits recommandés
Qualité
electronic grade
Densité de vapeur
2.38 (21 °C, vs air)
Essai
≥99.99%
Forme
gas
Pertinence de la réaction
core: boron
reagent type: catalyst
Impuretés
<10 ppm Carbon dioxide (CO2)
<10 ppm Nitrogen(N2) + oxygen (O2)
<10 ppm Other Sulfates
<10 ppm Sulfur dioxide (SO2)
<50 ppm Silicon tetrafluoride (SiF4)
pb
−100 °C (lit.)
Pf
−127 °C (lit.)
Température de transition
critical temperature −12.3 °C
Chaîne SMILES
FB(F)F
InChI
1S/BF3/c2-1(3)4
Clé InChI
WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)