462101
(S)-(−)-2-Bromo-3-methylbutyric acid
96%
Synonyme(s) :
(S)-2-Bromoisovaleric acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D −21°, c = 37 in benzene
Point d'ébullition
90-100 °C/0.5 mmHg (lit.)
Pf
39-44 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
Chaîne SMILES
CC(C)[C@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clé InChI
UEBARDWJXBGYEJ-BYPYZUCNSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique