453595
2-Bromo-3-methyl-2-cyclopenten-1-one
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Pf
53-56 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ketone
Chaîne SMILES
CC1=C(Br)C(=O)CC1
InChI
1S/C6H7BrO/c1-4-2-3-5(8)6(4)7/h2-3H2,1H3
Clé InChI
MXQAQVMJIDGQDO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable