447854
Diethyl 5-(hydroxymethyl)isophthalate
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Pf
82-85 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
hydroxyl
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1cc(CO)cc(c1)C(=O)OCC
InChI
1S/C13H16O5/c1-3-17-12(15)10-5-9(8-14)6-11(7-10)13(16)18-4-2/h5-7,14H,3-4,8H2,1-2H3
Clé InChI
AMRPMZYDTZVKTP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable