Principaux documents
440485
Sigma-Aldrich
Ammonium acetate-d7
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
CD3CO2ND4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Technique(s)
NMR: suitable
Pf
110-112 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
[2H]N([2H])[2H].[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i1D3;/hD4
Clé InChI
USFZMSVCRYTOJT-KYWLLVRESA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable