438367
Triethylmethylammonium hydroxide solution
20 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Methyltriethylammonium hydroxide
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
20 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.373
pb
102 °C
Densité
1.011 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
[OH-].CC[N+](C)(CC)CC
InChI
1S/C7H18N.H2O/c1-5-8(4,6-2)7-3;/h5-7H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
JAJRRCSBKZOLPA-UHFFFAOYSA-M
Application
- To adjust the pH of the reaction mixture in the synthesis of H2VOPO4, which in turn is used to synthesize a vanadium phosphate named ε-VOPO4.
- To prepare ionic liquids with amino acid anions, exhibiting bipolar solvent properties.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter