Key Documents
430730
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl p-toluenesulfonate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H18O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
47-49 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC2COC(C)(C)O2
InChI
1S/C13H18O5S/c1-10-4-6-12(7-5-10)19(14,15)17-9-11-8-16-13(2,3)18-11/h4-7,11H,8-9H2,1-3H3
Clé InChI
SRKDUHUULIWXFT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Optically active phthalocyanines.
Kobayashi N.
Coordination Chemistry Reviews, 219, 99-123 (2001)
N M Carballeira
Progress in lipid research, 41(6), 437-456 (2002-08-10)
Methoxylated lipids have been reviewed emphasizing the alkylglycerol ethers and fatty acids bearing the methoxy group in the alkyl chain. The literature on methoxylated lipids and their derivatives has been divided into four main groups, namely 2-methoxylated alkyl glycerols, omega-methoxylated