421790
(1R,2R)-trans-1,2-Cyclohexanediol
99%
Synonyme(s) :
(1R)-trans-1,2-Cyclohexanediol
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Activité optique
[α]20/D −39°, c = 1.6 in H2O
Pureté optique
ee: 99% (HPLC)
Pf
107-109 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-8H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
Clé InChI
PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Chromatograms
suitable for GCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique