39933
(S)-4-Isopropylthiazolidine-2-thione
≥98.0%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D -37±3°, c = 1 in chloroform
Pureté optique
ee: ≥99:1 (LC)
Pf
69-71 °C
Chaîne SMILES
CC(C)[C@H]1CSC(=S)N1
InChI
1S/C6H11NS2/c1-4(2)5-3-9-6(8)7-5/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m1/s1
Clé InChI
CWIZUGZKLJDJLE-RXMQYKEDSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
The asymmetric aldol reaction mediated by chiral auxiliaries is considered to be one of the most important methods for asymmetric C-C bond formation.