391662
(1S,2S,3S,5R)-(+)-Isopinocampheylamine
95%
Synonyme(s) :
(+)-Isopinocampheylamine, (1S,2S,3S,5R)-3-Pinanamine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Activité optique
[α]22/D +44°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.481 (lit.)
pb
90 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[C@@H]1[C@@H](N)C[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H19N/c1-6-8-4-7(5-9(6)11)10(8,2)3/h6-9H,4-5,11H2,1-3H3/t6-,7+,8-,9-/m0/s1
Clé InChI
VPTSZLVPZCTAHZ-KZVJFYERSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter